Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acrylamide 40% en solution aqueuse

Acrylamide 40% en solution aqueuse

Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue GRBU1138.0500
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   GERBU BIOCHEMICALS
Acrylamide 40% en solution aqueuse
N° de catalogue GRBU1138.0500
Fournisseur:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide 40% en solution aqueuse
Acrylamide 40% en solution aqueuse

Glass bottle, 500 mL

Numéro CAS:  79-06-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • EINECS:201-173-7
  • UN:3426
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.