Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

D-Thréonine ≥99%

Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue B21177.06
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-Thréonine ≥99%
N° de catalogue B21177.06
Numéro CAS:  632-20-2
D-Thréonine ≥99%
D-Thréonine ≥99%

Flacon verre pour solides, 5 g

Numéro CAS:  632-20-2
Prix
SFr. 77.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 632-20-2 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 1721643

Synonymes:  H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
  • Numéro CAS:632-20-2
  • Formule:C₄H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00064269
  • Poids moléculaire:119.12 g/mol
  • Point de fusion:∼ 274 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-171-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.