D(+)-Galactose ≥98%
D(+)-Galactose ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue A12813.30
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Galactose ≥98%
N° de catalogue A12813.30
Numéro CAS:  59-23-4
D(+)-Galactose ≥98%
D(+)-Galactose ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  59-23-4
Prix
SFr. 214.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 59-23-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 1724619 Merck Reference: 14,4335 Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h) MDL No.: MFCD00151230
Synonymes:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00151230
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:14,4335
  • Point d'ébullition:527 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:164…168 °C
  • Densité:1,50
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-416-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..