Pyridine ≥99%
Pyridine ≥99%
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue A12005.AP
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Pyridine ≥99%
N° de catalogue A12005.AP
Numéro CAS:  110-86-1
Pyridine ≥99%
Pyridine ≥99%
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  110-86-1
Prix
SFr. 103.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-86-1 Molecular Formula: C5H5N Formula Weight: 79.10 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.978 Refractive Index: 1.5100 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 115° Solubility: Miscible with water, alcohol, ether, pet ether, oils Beilstein Reference: 103233 Merck Reference: 14,7970 UN No.: 1282 MDL No.: MFCD00011732
Synonymes:  Azabenzene, Azine
  • Numéro CAS:110-86-1
  • Formule:C₅H₅N
  • Numéro MDL:MFCD00011732
  • Poids moléculaire:79.1 g/mol
  • Index Merck:14,7970
  • Point d'ébullition:115 °C
  • Point de fusion:–42 °C
  • Densité:0,978
  • Point d'éclair:20 °C (68 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
Spécifications