Pyridine ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-86-1 Molecular Formula: C5H5N Formula Weight: 79.10 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.978 Refractive Index: 1.5100 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 115° Solubility: Miscible with water, alcohol, ether, pet ether, oils Beilstein Reference: 103233 Merck Reference: 14,7970 UN No.: 1282 MDL No.: MFCD00011732
Synonyme: Azabenzene, Azine
- CAS Nummer:110-86-1
- Formel:C₅H₅N
- MDL-Nummer:MFCD00011732
- Molekulargewicht:79.1 g/mol
- Merck-Index:14,7970
- Siedepunkt:115 °C
- Schmelzender Platingehalt:–42 °C
- Dichte:0,978
- Blitz Pt:20 °C (68 °F)
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:203-809-9
- UN:1282
- ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA12005 sds_ALFAA12005
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2.500 mL
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..