Nitrométhane ≥98% | Avantor
Nitrométhane ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
N° de catalogue A11806.0E
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Nitrométhane ≥98%
N° de catalogue A11806.0E
Numéro CAS:  75-52-5
Nitrométhane ≥98%
Nitrométhane ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
Numéro CAS:  75-52-5
Prix
421.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
  • Numéro CAS:75-52-5
  • Formule:CH₃NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00007400
  • Poids moléculaire:61.04 g/mol
  • Index Merck:14,6611
  • Point d'ébullition:101 °C
  • Point de fusion:–29 °C
  • Densité:1,130
  • Point d'éclair:35 °C (95 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2.500 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..