Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Diéthylamine ≥99%

Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue A11716.AP
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Diéthylamine ≥99%
N° de catalogue A11716.AP
Numéro CAS:  109-89-7
Diéthylamine ≥99%
Diéthylamine ≥99%

Flacon Verre, 500 mL

Numéro CAS:  109-89-7
Prix
SFr. 56.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 109-89-7 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3850 Odour: Ammonia-like Melting Point: -50° Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 605268 Merck Reference: 14,3111 UN No.: 1154 MDL No.: MFCD00009032

  • Numéro CAS:109-89-7
  • Formule:(C₂H₅)₂NH
  • Numéro MDL:MFCD00009032
  • Poids moléculaire:73.14 g/mol
  • Index Merck:14,3111
  • Point d'ébullition:54…55 °C
  • Point de fusion:–50 °C
  • Densité:0,706
  • Point d'éclair:–28 °C (–18 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-716-3
  • UN:1154
  • ADR:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL

Spécifications