Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Diéthylamine ≥99%

Diéthylamine ≥99%

Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue A11716.AE
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Diéthylamine ≥99%
N° de catalogue A11716.AE
Numéro CAS:  109-89-7
Diéthylamine ≥99%
Diéthylamine ≥99%

Flacon Verre, 100 mL

Numéro CAS:  109-89-7
Prix
SFr. 50.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 109-89-7 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3850 Odour: Ammonia-like Melting Point: -50° Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 605268 Merck Reference: 14,3111 UN No.: 1154 MDL No.: MFCD00009032

  • Numéro CAS:109-89-7
  • Formule:(C₂H₅)₂NH
  • Numéro MDL:MFCD00009032
  • Poids moléculaire:73.14 g/mol
  • Index Merck:14,3111
  • Point d'ébullition:54…55 °C
  • Point de fusion:–50 °C
  • Densité:0,706
  • Point d'éclair:–28 °C (–18 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-716-3
  • UN:1154
  • ADR:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.