Triphénylméthane ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
  A11710.36
Triphénylméthane ≥98%
  A11710.36
 :  519-73-3
Triphénylméthane ≥98%
Triphénylméthane ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
 :  519-73-3
SFr. 517.00
1 * 500 g
Purity: 98% CAS No.: 519-73-3 Molecular Formula: (C6H5)3CH Formula Weight: 244.34 Melting Point: 92-94° Boiling Point: 358-359° Merck Reference: 14,9741 MDL No.: MFCD00004763
  •  :519-73-3
  •  :C₁₉H₁₆
  •  :MFCD00004763
  •  :244.34 g/mol
  •  :14,9741
  •  :358…359 °C
  •  :92…94 °C
  •  :1,010
  •  :Température ambiante
  •  :208-275-0
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
  • Cat. No.:
    A11710.36