Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Triphénylméthane ≥98%

Triphénylméthane ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A11710.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Triphénylméthane ≥98%
N° de catalogue A11710.22
Numéro CAS:  519-73-3
Triphénylméthane ≥98%
Triphénylméthane ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g

Numéro CAS:  519-73-3
Prix
SFr. 134.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 519-73-3 Molecular Formula: (C6H5)3CH Formula Weight: 244.34 Melting Point: 92-94° Boiling Point: 358-359° Merck Reference: 14,9741 MDL No.: MFCD00004763

  • Numéro CAS:519-73-3
  • Formule:C₁₉H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00004763
  • Poids moléculaire:244.34 g/mol
  • Index Merck:14,9741
  • Point d'ébullition:358…359 °C
  • Point de fusion:92…94 °C
  • Densité:1,010
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-275-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g

Spécifications