Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Triphénylméthane ≥98%

Triphénylméthane ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A11710.14
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Triphénylméthane ≥98%
N° de catalogue A11710.14
Numéro CAS:  519-73-3
Triphénylméthane ≥98%
Triphénylméthane ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g

Numéro CAS:  519-73-3
Prix
SFr. 50.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 519-73-3 Molecular Formula: (C6H5)3CH Formula Weight: 244.34 Melting Point: 92-94° Boiling Point: 358-359° Merck Reference: 14,9741 MDL No.: MFCD00004763

  • Numéro CAS:519-73-3
  • Formule:C₁₉H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00004763
  • Poids moléculaire:244.34 g/mol
  • Index Merck:14,9741
  • Point d'ébullition:358…359 °C
  • Point de fusion:92…94 °C
  • Densité:1,010
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-275-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.