Quinoléine ≥97%
Quinoléine ≥97%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
N° de catalogue A11545.0E
Toxique
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Quinoléine ≥97%
N° de catalogue A11545.0E
Numéro CAS:  91-22-5
Quinoléine ≥97%
Quinoléine ≥97%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
Numéro CAS:  91-22-5
Prix
SFr. 490.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
  • Numéro CAS:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • Numéro MDL:MFCD00006736
  • Poids moléculaire:129.16 g/mol
  • Index Merck:14,8068
  • Point d'ébullition:237 °C
  • Point de fusion:–15 °C
  • Densité:1,090
  • Point d'éclair:101 °C (214 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2.500 g
Spécifications