Thymidine ≥99%
Thymidine ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue A11493.06
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Thymidine ≥99%
N° de catalogue A11493.06
Numéro CAS:  50-89-5
Thymidine ≥99%
Thymidine ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  50-89-5
Prix
SFr. 188.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 50-89-5 Molecular Formula: C10H14N2O5 Formula Weight: 242.23 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 89285 Merck Reference: 14,9397 Optical Rotation: +19° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00006537
Synonymes:  1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
  • Numéro CAS:50-89-5
  • Formule:C₁₀H₁₄N₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00006537
  • Poids moléculaire:242.23 g/mol
  • Index Merck:14,9397
  • Point de fusion:186…190 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-070-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g