Hydroquinone ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hydroquinone ≥99%
N° de catalogue A11411.0B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 123-31-9
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 123-31-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.75 Melting Point: 170-172° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 605970 Merck Reference: 14,4808 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002339
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:14,4808
- Point d'ébullition:285…287 °C
- Point de fusion:170…172 °C
- Densité:1,320
- Point d'éclair:165 °C (329 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1.000 g