Levodopa ≥98%
Levodopa ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A11311.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Levodopa ≥98%
N° de catalogue A11311.14
Numéro CAS:  59-92-7
Levodopa ≥98%
Levodopa ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  59-92-7
Prix
289.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 59-92-7 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2215169 Merck Reference: 14,5464 MDL No.: MFCD00002598
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • Index Merck:14,5464
  • Point de fusion:∼ 295 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-445-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g