Ethyle formiate ≥97%
Ethyle formiate ≥97%
Flacon Verre, 500 mL
Katalognr. A11113.AP
Entzündlich
Reizend
Ethyle formiate ≥97%
Katalognr. A11113.AP
CAS Nummer:  109-94-4
Ethyle formiate ≥97%
Ethyle formiate ≥97%
Flacon Verre, 500 mL
CAS Nummer:  109-94-4
Preis
76.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Synonyme:  Formic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:109-94-4
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003294
  • Molekulargewicht:74.08 g/mol
  • Merck-Index:14,3807
  • Siedepunkt:52…54 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–81 °C
  • Dichte:0,921
  • Blitz Pt:–19 °C (–2 °F)
  • Lagertemperatur:Réfrigérateur
  • EINECS:203-721-0
  • UN:1190
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
Technische Daten