Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Ethyle formiate ≥97%

Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue A11113.AE
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ethyle formiate ≥97%
N° de catalogue A11113.AE
Numéro CAS:  109-94-4
Ethyle formiate ≥97%
Ethyle formiate ≥97%

Flacon Verre, 100 mL

Numéro CAS:  109-94-4
Prix
SFr. 60.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294

Synonymes:  Formic acid ethyl ester
  • Numéro CAS:109-94-4
  • Formule:C₃H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00003294
  • Poids moléculaire:74.08 g/mol
  • Index Merck:14,3807
  • Point d'ébullition:52…54 °C
  • Point de fusion:–81 °C
  • Densité:0,921
  • Point d'éclair:–19 °C (–2 °F)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:203-721-0
  • UN:1190
  • ADR:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL

Spécifications