Ethyle formiate ≥97%
Flacon Verre, 2.500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ethyle formiate ≥97%
N° de catalogue A11113.0F
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 109-94-4
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Synonymes: Formic acid ethyl ester
- Numéro CAS:109-94-4
- Formule:C₃H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00003294
- Poids moléculaire:74.08 g/mol
- Index Merck:14,3807
- Point d'ébullition:52…54 °C
- Point de fusion:–81 °C
- Densité:0,921
- Point d'éclair:–19 °C (–2 °F)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:203-721-0
- UN:1190
- ADR:3,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2.500 mL