Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide borique ≥99%

Acide borique ≥99%

Flacon verre pour solides, 10.000 g
N° de catalogue A10896.0C
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide borique ≥99%
N° de catalogue A10896.0C
Numéro CAS:  10043-35-3
Acide borique ≥99%
Acide borique ≥99%

Flacon verre pour solides, 10.000 g

Numéro CAS:  10043-35-3
Prix
SFr. 567.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337

Synonymes:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • Numéro CAS:10043-35-3
  • Formule:B(OH)₃
  • Numéro MDL:MFCD00011337
  • Poids moléculaire:61.83 g/mol
  • Index Merck:14,1336
  • Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 185 °C (déc.)
  • Densité:1,435
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10.000 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.