Hexanoate de méthyle ≥99%
Hexanoate de méthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue A10757.30
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Hexanoate de méthyle ≥99%
N° de catalogue A10757.30
Numéro CAS:  106-70-7
Hexanoate de méthyle ≥99%
Hexanoate de méthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Numéro CAS:  106-70-7
Prix
129.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 106-70-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -71° Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 1744683 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009510
Synonymes:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • Numéro CAS:106-70-7
  • Formule:C₇H₁₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009510
  • Poids moléculaire:130.19 g/mol
  • Point d'ébullition:150…151 °C
  • Point de fusion:–71 °C
  • Densité:0,885
  • Point d'éclair:45 °C (113 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 g