Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
EDTA 99%

EDTA 99%

Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A10713.36
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
EDTA 99%
N° de catalogue A10713.36
Numéro CAS:  60-00-4
EDTA 99%
EDTA 99%

Flacon verre pour solides, 500 g

Numéro CAS:  60-00-4
Prix
SFr. 109.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541

Synonymes:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numéro CAS:60-00-4
  • Formule:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numéro MDL:MFCD00003541
  • Poids moléculaire:292.25 g/mol
  • Index Merck:14,3517
  • Point d'ébullition:614 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 245 °C (déc.)
  • Densité:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.