EDTA 99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Synonymes: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numéro CAS:60-00-4
- Formule:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numéro MDL:MFCD00003541
- Poids moléculaire:292.25 g/mol
- Index Merck:14,3517
- Point d'ébullition:614 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:∼ 245 °C (déc.)
- Densité:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g



