Ninhydrine ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue A10409.18
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ninhydrine ≥99%
N° de catalogue A10409.18
Numéro CAS:  485-47-2
Ninhydrine ≥99%
Ninhydrine ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  485-47-2
Prix
SFr. 184.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 251° dec. Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Synonymes:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • Numéro CAS:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00003791
  • Poids moléculaire:178.14 g/mol
  • Index Merck:14,6554
  • Point d'ébullition:351 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:251 °C (déc.)
  • Densité:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-618-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 g
Spécifications