Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
N° de catalogue A10180.0B
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
N° de catalogue A10180.0B
Numéro CAS:  94-13-3
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Numéro CAS:  94-13-3
Prix
227.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354
Synonymes:  Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
  • Numéro CAS:94-13-3
  • Formule:C₁₀H₁₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002354
  • Poids moléculaire:180.2 g/mol
  • Index Merck:14,7866
  • Point d'ébullition:292 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:95…99 °C
  • Densité:1,28 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:180 °C (356 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-307-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1.000 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..