Pyrocatéchol ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pyrocatéchol ≥99%
N° de catalogue A10164.30
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 120-80-9
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 120-80-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 127°(260°F) Physical Form: Powder or flakes Density: 1.370 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to brown Odour: Aromatic Melting Point: 104-107° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 471401 Merck Reference: 14,7999 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002188
Synonymes: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numéro CAS:120-80-9
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002188
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:14,7999
- Point d'ébullition:245…246 °C
- Point de fusion:104…107 °C
- Densité:1,370
- Point d'éclair:127 °C (260 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-427-5
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotmsds_ALFAA10164
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g