Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Flacon Verre, 2.500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
N° de catalogue L13089.0F
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 75-09-2
Aller à
Product Details & Documents
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:14,6063
- Point d'ébullition:39…40 °C
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,325
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 50 ppm
- UN:1593
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2.500 mL