n-Hexadécane ≥99.5%
n-Hexadécane ≥99.5%
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue 44511.14
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
n-Hexadécane ≥99.5%
N° de catalogue 44511.14
Numéro CAS:  544-76-3
n-Hexadécane ≥99.5%
n-Hexadécane ≥99.5%
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  544-76-3
Prix
SFr. 616.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99.5+%
CAS No.: 544-76-3
Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3
Formula Weight: 226.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4345
Appearance: Colourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 287°
Beilstein Reference: 1736592
MDL No.: MFCD00008998
Synonymes:  Hexadecane, Cetane
  • Numéro CAS:544-76-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008998
  • Poids moléculaire:226.45 g/mol
  • Point d'ébullition:287 °C
  • Point de fusion:18 °C
  • Densité:0,773
  • Point d'éclair:135 °C (275 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-878-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Cat. No.:
    44511.14
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..