Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast® | Avantor
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
155 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 600×500×560 mm
Katalognr. BURK3440-1556
Anbieter:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Katalognr. BURK3440-1556
Anbieter:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
155 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 600×500×560 mm
Preis
SFr. 600.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Technische Daten
  • Capacité:
    155 L
  • Désignation:
    Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire
  • Seq:
    13
  • l×p×h:
    600×500×560 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 202.00