Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Couvercle, PEBD, pour réservoirs rectangulaires, 155 l
N° de catalogue BURK3440-1551
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Désignation:Couvercle, PEBD, pour réservoirs rectangulaires, 155 l
- Seq:28
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 202.00