Acrylamide 30% en solution aqueuse
6
N° de catalogue GRBU1107.1006
Marketsource
Fournisseur: GERBU BIOCHEMICALS
Acrylamide 30% en solution aqueuse
N° de catalogue GRBU1107.1006
Fournisseur: GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numéro CAS: 79-06-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Prop-2-enamide
- Numéro CAS:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- Numéro MDL:MFCD00008032
- Poids moléculaire:71.08 g/mol
- EINECS:201-173-7
- UN:3426
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Cdt:6



