Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acrylamide 30% en solution aqueuse

Acrylamide 30% en solution aqueuse

Glass bottle, 1 L
N° de catalogue GRBU1107.1000
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   GERBU BIOCHEMICALS
Acrylamide 30% en solution aqueuse
N° de catalogue GRBU1107.1000
Fournisseur:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide 30% en solution aqueuse

Glass bottle, 1 L

Numéro CAS:  79-06-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • EINECS:201-173-7
  • UN:3426
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.