Acrylamide 30% en solution aqueuse
Glass bottle, 500 mL
GRBU1107.0500
Marketsource
: Prop-2-enamide
- :79-06-1
- :C₃H₅NO
- :MFCD00008032
- :71.08 g/mol
- :201-173-7
- :3426
- :6.1,III
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL