Dissecting scissors
Dissecting scissors
Arrondi/arrondi, 115 mm
N° de catalogue MART11-936-11
Fournisseur:   KLS Martin Group
Dissecting scissors
N° de catalogue MART11-936-11
Fournisseur:  KLS Martin Group
Dissecting scissors
Arrondi/arrondi, 115 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
  • TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
  • Straight
Spécifications
  • Type:
    Arrondi/arrondi
  • Longueur:
    115 mm