Quality control test suspensions
Quality control test suspensions
Geobacillus stearothermophilus, 10 mL
N° de catalogue NAMSGP-06
Fournisseur:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
N° de catalogue NAMSGP-06
Fournisseur:  CROSSTEX
Numéro CAS:  
Quality control test suspensions
Geobacillus stearothermophilus, 10 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 776.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 mL
  • Désignation:
    Geobacillus stearothermophilus