Ninhydrine
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLE65877998
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Ninhydrine
N° de catalogue MOLE65877998
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  485-47-2
Ninhydrine
Ninhydrine
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  485-47-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • Numéro CAS:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00003791
  • Poids moléculaire:178.14 g/mol
  • Index Merck:13,06582
  • Point d'ébullition:351 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:250…258 °C
  • Densité:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-618-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg