Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
N° de catalogue SCERB404016000812
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
N° de catalogue SCERB404016000812
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
Prix
SFr. 650.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    40 mm
  • Seq:
    02