Escabeau, mobile
Escabeau, mobile
Escabeau mobile, à 1 marche, avec roulettes escamotables, 200 mm, 600×300×200 mm
N° de catalogue 139-0029
Fournisseur:   Palbam
Escabeau, mobile
N° de catalogue 139-0029
Fournisseur:  Palbam
Escabeau, mobile
Escabeau, mobile
Escabeau mobile, à 1 marche, avec roulettes escamotables, 200 mm, 600×300×200 mm
Prix
SFr. 1’730.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Escabeau mobile, en acier inoxydable, avec roulettes enrobées. Lorsque l'utilisateur monte sur la première marche, les roues se rétractent; les patins qui habillent la roue, munis de protections en nylon approuvées salle propre, reposent alors fermement sur le sol, permettant de monter à l'escabeau en toute sécurité.
  • Tous les escabeaux peuvent être déplacés par une seule personne
  • Conviennent parfaitement aux déplacements fréquents
Hauteur sous charge de la marche supérieure par rapport au sol:
Escabeau 1 marche - 201 mm
Escabeau 2 marches - 520 mm
Escabeau 3 marches - 609 mm
Escabeau 4 marches - 782 mm
Informations de livraison: Généralement disponible en stock, pour livraison directe fournisseur.
Spécifications
  • Désignation:
    Escabeau mobile, à 1 marche, avec roulettes escamotables
  • Hauteur:
    200 mm
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    600×300×200 mm