Lames à cavités
Cavity slides, 2
N° de catalogue 630-1612
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Carefully ground and polished for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certifications: IVD 98/79/EC
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Nb de puits:2
- Désignation:Cavity slides
- Seq:03