Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Verre, incolore, Oui, Snap plug, 8 mm
N° de catalogue WHEAW225244
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Taille du bouchon:8 mm
- Ø×h:8×40 mm
- Capacité:1,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Shell vials
- Matière:Verre
- Type de capuchon:Snap plug