Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 50 mm Ø, longueur 1000 mm
Catalog # 300-0110
Supplier:   BURKLE
Accessoires
Catalog # 300-0110
Supplier:  BURKLE
Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 50 mm Ø, longueur 1000 mm
Price
84.10 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Désignation:
    Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 50 mm Ø, longueur 1000 mm
  • Seq:
    5