Pelles
1250 ml, 400 mm
N° de catalogue 231-0755
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +105 °C
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
- Capacité:1250 ml
- Longueur:400 mm