Pelles
350 ml, 310 mm
N° de catalogue 231-0753
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +105 °C
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
- Capacité:350 ml
- Longueur:310 mm