Pelles
110 ml, 215 mm
Catalog # 231-0752
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +105 °C
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Specifications
- Capacité:110 ml
- Longueur:215 mm