Pelles
25 ml, 135 mm
N° de catalogue 231-0751
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +105 °C
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Longueur:135 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..