Pelles de mesure
50 ml, 160 mm
N° de catalogue 231-2002
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
- Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
- Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Longueur:160 mm