Pipette Boxes, Square
65×65×390 mm
Catalog # 612-2044
Pipette Boxes, Square
Catalog # 612-2044
Pipette Boxes, Square
Pipette Boxes, Square
65×65×390 mm
Price
SFr. 206.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodized aluminium boxes with silicone insert for the protective storage of pipettes.
  • With slip-on cover
  • Autoclavable up to 180 °C
Specifications
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    65×65×390 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..