Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Jars with overlapping lid

20 mm, 58 mm
N° de catalogue SEMA1711
Fournisseur:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
N° de catalogue SEMA1711
Fournisseur:  SEMADENI
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid

20 mm, 58 mm

Prix
SFr. 143.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PS, clear, with closing lid.

  • Good chemical resistance
  • Easy to clean

Suitable for ointments, powders, and granules.

Spécifications
  • Ø ext.:
    20 mm
  • Hauteur:
    58 mm
  • Seq:
    13