Test tubes,with screw thread
24 ml, 17,8 mm, 15-415, 1,05 mm, 14,2 mm
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
- Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
- Resistant to 4000 min⁻¹
Informations de livraison: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:17,8 mm
- Ø int.:14,2 mm
- Filetage:15-415
- Épaisseur de paroi:1,05 mm
- Capacité:24 ml
- Seq:06
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix