Test tubes,with screw thread
14 ml, 125 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
- Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
- Resistant to 4000 min⁻¹
Informations de livraison: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:16 mm
- Ø int.:14 mm
- Filetage:15-415
- Épaisseur de paroi:1,05 mm
- Capacité:14 ml
- Longueur:125 mm
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..