Test tubes,with screw thread
5 ml, 100 mm, 12,8 mm, 13-415, 1,0 mm, 10,7 mm
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
- Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
- Resistant to 4000 min⁻¹
Informations de livraison: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:12,8 mm
- Ø int.:10,7 mm
- Filetage:13-415
- Épaisseur de paroi:1,0 mm
- Capacité:5 ml
- Longueur:100 mm
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreFiletageDisponibilitéPrix